Learn More
ISG15/UCRP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: ARC53794, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
207.00€ - 516.00€
Especificaciones
| Antígeno | ISG15/UCRP |
|---|---|
| Clon | ARC53794 |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18085715
|
Novus Biologicals
NBP3-16129-20UL |
20 μg |
207.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18386844
|
Novus Biologicals
NBP3-16129-100UL |
100 μg |
516.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ISG15/UCRP Monoclonal antibody specifically detects ISG15/UCRP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ImmunofluorescenceEspecificaciones
| ISG15/UCRP | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| G1P2interferon-induced 17-kDa/15-kDa protein, IFI15hUCRP, interferon, alpha-inducible protein (clone IFI-15K), Interferon-induced 15 kDa protein, Interferon-induced 17 kDa protein, interferon-stimulated protein, 15 kDa, ISG15 ubiquitin-like modifier, Ubiquitin cross-reactive protein, ubiquitin-like protein ISG15, UCRPIP17 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-165 of human ISG15 (NP_005092.1). MGWDLTVKMLAGNEFQVSLSSSMSVSELKAQITQKIGVHAFQQRLAVHPSGVALQDRVPLASQGLGPGSTVLLVVDKCDEPLSILVRNNKGRSSTYEVRLTQTVAHLKQQVSGLEGVQDDLFWLTFEGKPLEDQLPLGEYGLKPLSTVFMNLRLRGGGTEPGGRS | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| ARC53794 | |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Biology, Signal Transduction, Ubiquitin Proteasome Pathway | |
| PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3 | |
| 9636 | |
| IgG | |
| Affinity purified |