Learn More
Ácido isetiónico, sal sódica, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-150314 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10666412 500 g Frasco de plástico 500 g
10154410 1 kg Frasco de plástico 1 KG
2 options
Código de producto. 10666412
Marca: Thermo Scientific Acros 205005000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1562-00-1 | C2H5NaO4S | 148.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1562-00-1
Fórmula molecular C2H5NaO4S
Peso molecular (g/mol) 148.11
Número MDL MFCD00007534
Clave InChI LADXKQRVAFSPTR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 2-hydroxyethanesulfonate, sodium isethionate, isethionic acid sodium salt, 2-hydroxyethanesulfonic acid sodium salt, sodium hydroxyethylsulfonate, ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, sodium 2-hydroxyethylsulfonate, sodium 2-hydroxyethanesulphonate, sodium beta-hydroxyethanesulfonate, sodium 1-hydroxy-2-ethanesulfonate
PubChem CID 517063
Nombre IUPAC sodio; 2-hidroxietanosulfonato
SMILES C(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isethionic acid, sodium salt
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 191.0°C to 194.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOCH2CH2SO3Na
Cantidad 500 g
Beilstein 04, III, 42
Índice Merck 14, 5107
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo fino