missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isavuconazole, MedChemExpress

Código de producto. 16456018
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16456018 10 mg 10 miligramos
16498627 5 mg 5 miligramos
16472157 50 mg 50 miligramos
16463416 25 mg 25 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16456018

Marca: Medchem Express HY14273

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Isavuconazole (BAL-4815) is a triazole prodrug with antifungal activity against yeasts, molds, and dimorphic fungi. Isavuconazole inhibits ergosterol biosynthesis and results in the disruption of fungal membrane structure and function. Isavuconazole is a moderate inhibitor of CYP3A4.

Isavuconazole (BAL-4815) is a triazole prodrug with antifungal activity against yeasts, molds, and dimorphic fungi. Isavuconazole inhibits ergosterol biosynthesis and results in the disruption of fungal membrane structure and function. Isavuconazole is a moderate inhibitor of CYP3A4.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Isavuconazole
Forma física Powder
CAS 241479-67-4
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H17F2N5OS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo BAL-4815 RO-0094815
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (114.29 mM)
SMILES FC1=CC=C(F)C=C1[C@](CN2C=NC=N2)(O)[C@@H](C)C3=NC(C4=CC=C(C#N)C=C4)=CS3
Peso molecular (g/mol) 437.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.47
Porcentaje de pureza 99.55%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.