Descripción
The IRSp53 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human IRSp53. This antibody recognizes human, mouse, rat, rabbit antigen. The IRSp53 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IRSp53 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1D4G1 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | BAP2; FLAF3; IRSP53 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Protein G purification |
| Mostrar más |