Learn More
IRS1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16837414 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16837414 20 μL 20 microlitros
16827414 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16837414
Marca: Proteintech 175091AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
XPOT is a protein belonging to the RAN-GTPase exportin family that mediates export of tRNA from the nucleus to the cytoplasm. Translocation of tRNA to the cytoplasm occurs once exportin has bound both tRNA and GTP-bound RAN.
Especificaciones
Antígeno IRS1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica IRS1
N.º de referencia del gen P35568
Alias de gen HIRS 1, insulin receptor substrate 1, IRS 1, IRS1
Símbolos de los genes IRS1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno IRS1 Fusion Protein Ag11714
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3667
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG