Learn More
Miele Professional™ Manguito de irrigación
Tienda Miele Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
121 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Admite pipetas con una longitud máxima de 445 mm.
- Plástico, conexión roscada
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Manguito de irrigación |
| Modelo | E 336 |
| Longitud (métrico) | 121 mm |
| Cantidad | 1 Unidad |