Learn More
Micronova™ Cinta para salas limpias de vinilo irradiada
Código de producto. 17103915 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul claro
Blanco
Transparente
Dimensions (LxW):
33 m x 19 mm
33 m x 19,05 mm
33 m x 25,4 mm
33 m x 50,8 mm
36 yd x 0,5 in
36 yd x 0,75 in
Cantidad:
16/caja
24/caja
36/caja
48/caja
Tamaño de la unidad:
16 rollos
24 PCS
36 PCS
cada uno
paquete de 16
paquete de 36
paquete de 48
Código de producto. Color Dimensions (LxW) Cantidad unitSize
17103915 Blanco 36 yd x 0,5 in 24/caja cada uno
15388690 Transparente 33 m x 19 mm - 16 rollos
12833582 Azul claro 33 m x 25,4 mm 36/caja paquete de 36
17808359 Transparente 36 yd x 0,75 in 16/caja paquete de 16
12743376 Blanco 33 m x 19,05 mm 48/caja paquete de 48
12853542 Blanco 33 m x 25,4 mm 36/caja 36 PCS
12883542 Blanco 33 m x 50,8 mm 24/caja 24 PCS
7 options
Código de producto. 17103915
Marca: Micronova™ CR10012WHIRM
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza para la preparación de medios, la creación de lotes, la codificación por colores y el envasado
Irradiated vinyl cleanroom tape is designed to limit particulate and bio-burden counts in critical and aseptic processing applications. This extremely conformable tape is ideal for sealing curved and irregular surfaces and the synthetic rubber adhesive ensures clean peel from wafer cartridges and most cleanroom work surfaces.
  • Irradiated, ultra processed, pressure-sensitive vinyl tape
  • Low particulate and bio-burden counts
  • Synthetic rubber adhesive, ensures clean peel from most surfaces
  • Extremely conformable; tapes and seals curved and irregular surfaces
  • Ideal for batching, color coding, packaging, etc. in aseptic areas
  • Excellent for clean construction areas
  • Can be written on with cleanroom pen
  • Cleanroom processed and wound on a plastic core
  • Supplied with full certification of irradiation and lot traceability
  • Individually double bagged
  • Available in Transparent, White and Light Blue
  • Available in 1/2, 3/4, 1 and 2-inch of widths
  • Roll length: 33 m (36 yd.)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ISO 9001 Certified Facility, Certificate of Irradiation, Certificate of Conformance
Tipo de adhesivo Rubber
Recubrimiento Vinilo
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Cinta
Material Vinyl
Tipo de producto Cleanroom Tape
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Sellado de placas, marcado y codificación por colores en entornos asépticos
Cantidad 24/caja
Intervalo de temperatura (imperial) 59°F to 77°F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensions (LxW) 36 yd x 0,5 in
Longitud (imperial) 36 yd.
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12.7 mm