Learn More
Micronova™ Cinta para salas limpias de vinilo irradiada
Código de producto. 15388690 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul claro
Blanco
Transparente
Dimensions (LxW):
33 m x 19 mm
33 m x 19,05 mm
33 m x 25,4 mm
33 m x 50,8 mm
36 yd x 0,5 in
36 yd x 0,75 in
Tamaño de la unidad:
16 rollos
24 PCS
36 PCS
cada uno
paquete de 16
paquete de 36
paquete de 48
Cantidad:
16/caja
24/caja
36/caja
48/caja
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensions (LxW) unitSize Cantidad
15388690 Transparente 33 m x 19 mm 16 rollos -
12833582 Azul claro 33 m x 25,4 mm paquete de 36 36/caja
17808359 Transparente 36 yd x 0,75 in paquete de 16 16/caja
17103915 Blanco 36 yd x 0,5 in cada uno 24/caja
12743376 Blanco 33 m x 19,05 mm paquete de 48 48/caja
12853542 Blanco 33 m x 25,4 mm 36 PCS 36/caja
12883542 Blanco 33 m x 50,8 mm 24 PCS 24/caja
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15388690 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor CR10034TRIRS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza para la preparación de medios, la creación de lotes, la codificación por colores y el envasado
La cinta para salas limpias de vinilo irradiado Micronova está diseñada para limitar los recuentos de partículas y carga biológica en aplicaciones de procesamiento críticas y asépticas. Esta cinta extremadamente moldeable es ideal para sellar superficies curvas e irregulares, y el adhesivo de caucho sintético garantiza una retirada limpia de los cartuchos de obleas y de la mayoría de las superficies de trabajo en salas limpias.
  • Cinta de vinilo irradiada, ultraprocesada y sensible a la presión
  • Carga biológica y recuentos de partículas bajos
  • Adhesivo de caucho sintético que garantiza una retirada limpia de la mayoría de las superficies
  • Extremadamente moldeable, une y sella con cinta superficies curvas e irregulares
  • Ideal para preparación de lotes, codificación por colores, envasado, etc. en áreas asépticas
  • Excelente para áreas de construcción limpias
  • Se puede escribir en ella con rotuladores para salas limpias
  • Procesada para sala limpia y enrollada en un núcleo de plástico
  • Se suministra con certificación completa de irradiación y trazabilidad de lotes
  • En bolsa doble individual
  • Disponible en transparente, blanco y azul claro
  • Disponible en anchuras de 12,7, 19,05, 25,4 y 50,8 mm (0,5, 0,75, 1 y 2 pulg.)
  • Longitud del rollo: 33 m
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 9001 Certified Facility, Certificate of Irradiation, Certificate of Conformance
Tipo de adhesivo Caucho
Recubrimiento Vinilo
Color Transparente
Acabado Mate
Formato Cinta
Material Plástico, Vinilo
Tipo de producto Cleanroom Tape
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Sellado de placas, marcado y codificación por colores en entornos asépticos
Intervalo de temperatura (imperial) De 60° a 80 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensions (LxW) 33 m x 19 mm
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 1.75 in.
Anchura (métrico) 19 mm