Descripción
Se utiliza para la preparación de medios, la creación de lotes, la codificación por colores y el envasado
La cinta para salas limpias de vinilo irradiado Micronova está diseñada para limitar los recuentos de partículas y carga biológica en aplicaciones de procesamiento críticas y asépticas. Esta cinta extremadamente moldeable es ideal para sellar superficies curvas e irregulares, y el adhesivo de caucho sintético garantiza una retirada limpia de los cartuchos de obleas y de la mayoría de las superficies de trabajo en salas limpias.
- Cinta de vinilo irradiada, ultraprocesada y sensible a la presión
- Carga biológica y recuentos de partículas bajos
- Adhesivo de caucho sintético que garantiza una retirada limpia de la mayoría de las superficies
- Extremadamente moldeable, une y sella con cinta superficies curvas e irregulares
- Ideal para preparación de lotes, codificación por colores, envasado, etc. en áreas asépticas
- Excelente para áreas de construcción limpias
- Se puede escribir en ella con rotuladores para salas limpias
- Procesada para sala limpia y enrollada en un núcleo de plástico
- Se suministra con certificación completa de irradiación y trazabilidad de lotes
- En bolsa doble individual
- Disponible en transparente, blanco y azul claro
- Disponible en anchuras de 12,7, 19,05, 25,4 y 50,8 mm (0,5, 0,75, 1 y 2 pulg.)
- Longitud del rollo: 33 m
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Proceso en un entorno de ISO Clase 4 (FED-STD-209E de clase 10/M2.5). Se suministra con certificación completa de irradiación y trazabilidad de lotes |
| Tipo de adhesivo | Caucho |
| Recubrimiento | Vinilo |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Cinta |
| Material | Vinilo |
| Tipo de producto | Cleanroom Tape |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.