Learn More
Micronova™ Cinta para salas limpias de vinilo irradiada
BIOPHARMA
Código de producto. 12853542 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul claro
Blanco
Transparente
Dimensions (LxW):
33 m x 19 mm
33 m x 19,05 mm
33 m x 25,4 mm
33 m x 50,8 mm
36 yd x 0,5 in
36 yd x 0,75 in
Cantidad:
16/caja
24/caja
36/caja
48/caja
Tamaño de la unidad:
16 rollos
24 PCS
36 PCS
cada uno
paquete de 16
paquete de 36
paquete de 48
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensions (LxW) Cantidad unitSize
12853542 Blanco 33 m x 25,4 mm 36/caja 36 PCS
15388690 Transparente 33 m x 19 mm - 16 rollos
12833582 Azul claro 33 m x 25,4 mm 36/caja paquete de 36
17808359 Transparente 36 yd x 0,75 in 16/caja paquete de 16
17103915 Blanco 36 yd x 0,5 in 24/caja cada uno
12743376 Blanco 33 m x 19,05 mm 48/caja paquete de 48
12883542 Blanco 33 m x 50,8 mm 24/caja 24 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12853542 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor CR1001WHIR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Certificado de irradiación y trazabilidad del lote
Se utiliza para la preparación de medios, la creación de lotes, la codificación por colores y el envasado
La cinta para salas limpias de vinilo irradiada Micronova está diseñada para limitar los recuentos de partículas y carga biológica en aplicaciones de procesamiento críticas y asépticas. Esta cinta extremadamente moldeable es perfecta para sellar superficies curvas e irregulares, y el adhesivo de caucho sintético garantiza una separación limpia de los cartuchos de obleas y de la mayoría de las superficies de trabajo en salas limpias.
  • Cinta de vinilo irradiada, ultraprocesada y sensible a la presión
  • Recuentos de partículas y carga biológica bajos
  • Adhesivo de caucho sintético que garantiza una separación limpia de la mayoría de las superficies
  • Es extremadamente moldeable; une y sella con cinta superficies curvas e irregulares.
  • Perfecta para la preparación de lotes, la codificación por colores, el envasado, etc. en áreas asépticas
  • Excelente para áreas de construcción limpias
  • Se puede escribir en ella con rotuladores para salas limpias
  • Procesada para salas limpias y enrollada en un núcleo de plástico
  • Se suministra con certificación completa de irradiación y trazabilidad de lotes.
  • En bolsa doble individual
  • Disponible en transparente, blanco y azul claro
  • Disponible en anchuras de 1,27, 1,90, 2,54 y 5,08 cm (0,5, 0,75, 1 y 2 pulg)
  • Longitud del rollo: 33 m
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 9001 Certified Facility, Certificate of Irradiation, Certificate of Conformance
Tipo de adhesivo Caucho
Recubrimiento Vinilo
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Cinta
Material Vinilo, Plástico
Tipo de producto Cinta para salas limpias
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Sellado de placas, marcado y codificación por colores en entornos asépticos
Cantidad 36/caja
Intervalo de temperatura (imperial) De 60° a 80 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensions (LxW) 33 m x 25,4 mm
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm