Learn More
Fisherbrand™ Cinta para salas limpias de polietileno irradiada
Código de producto. 16285152 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Anchura (imperial):
0,75 in
1 in
2 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 16
paquete de 24
paquete de 36
Código de producto. 16285152
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta cinta de polietileno para salas limpias irradiada, con bajos recuentos de partículas y cargas biológicas, es ideal para el sellado, la codificación por colores y el marcado en áreas asépticas.
La cinta para salas limpias de polietileno irradiado Fisherbrand es una excelente cinta de uso general para la preparación de medios, la preparación de lotes, la codificación de colores, el empaquetado y otras aplicaciones en el laboratorio y en las áreas de procesamiento estériles.
  • Cinta de polietileno irradiada sensible a la presión
  • Ideal para sellado, codificación por colores y marcado en áreas asépticas
  • Excelente para áreas de construcción limpias
  • Sala limpia procesada y enrollada en un núcleo de plástico de 76,2 mm (3 pulg.)
  • Se suministra con certificación completa de irradiación y trazabilidad de lotes
  • En bolsa doble individual
  • Disponible en diversos anchos
  • Longitud del rollo: 33 m
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Blanco
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Sellado de placas, marcado y codificación de colores en entornos asépticos
Intervalo de temperatura (imperial) De 60° a 80 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensions (LxW) 33 m x 25,4 mm
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm