Descripción
La cinta para salas limpias de polietileno irradiado Fisherbrand es una excelente cinta de uso general para la preparación de medios, la preparación de lotes, la codificación de colores, el empaquetado y otras aplicaciones en el laboratorio y en las áreas de procesamiento estériles.
- Cinta de polietileno irradiada sensible a la presión
- Ideal para sellado, codificación por colores y marcado en áreas asépticas
- Excelente para áreas de construcción limpias
- Sala limpia procesada y enrollada en un núcleo de plástico de 76,2 mm (3 pulg.)
- Se suministra con certificación completa de irradiación y trazabilidad de lotes
- En bolsa doble individual
- Disponible en diversos anchos
- Longitud del rollo: 33 m
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Color | Transparente |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Sellado de placas, marcado y codificación de colores en entornos asépticos |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 60° a 80 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 16 °C a 27 °C |
| Dimensions (LxW) | 33 m x 19,05 mm |
| Longitud (imperial) | 36 yd |
| Mostrar más |