Learn More
Micronova™ Cinta de manguito y MicroSeal™ irradiada
Código de producto. 13147316 Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Anchura (métrico):
19,05 mm
25,4 mm
50,8 mm
76,2 mm
Anchura (imperial):
0,75 in
1 in
2 in
3 in
Tamaño de la unidad:
36 PCS
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 48
Código de producto. 13147316
Marca: Micronova™ CSLB3WHIR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantiza el sellado eficaz entre guante y prenda. La cinta Micronova™ CSLB™ Microseal™ incluye perforaciones para cortar a longitudes óptimas.
Garantiza un sellado eficaz entre el guante y la prenda. La cinta Micronova™ CSLB™ Microseal™ incluye perforaciones para cortar a longitudes óptimas.
La cinta de sellado de manguito MicroSeal™ irradiada de Micronova es una cinta de polietileno de baja densidad y baja emisión de gases con adhesivo acrílico que se despega limpiamente, sensible a la presión y perforaciones a intervalos de 7,6 cm que permiten a los usuarios atar y rasgar a longitudes óptimas para asegurar el guante a la prenda. Disponible de 12,7 mm a 76,2 mm (0,5 a 3 pulg.) de ancho; las anchuras más pequeñas son ideales para el sellado de placas durante la monitorización ambiental.
  • Cinta de polietileno moldeable irradiada
  • Adhesivo acrílico sensible a la presión
  • Sellado eficaz entre el guante y la prenda
  • Perforaciones a intervalos de 7,6 cm
  • Disponible de 12,7 mm a 76,2 mm (0,5 a 3 pulg.) de ancho
  • Las anchuras más pequeñas para el sellado de placas durante la monitorización ambiental
  • Cinta de baja densidad y baja emisión de gases
  • Enrollada en un núcleo de plástico de 7,6 cm sin revestimiento
  • El rodillo de 16,46 m (18 yardas) proporciona aproximadamente 42 sellos; el rodillo de 32,91 m (36 yardas), 84 sellos
  • Adecuada para aplicaciones de procesamiento de alimentos y producción farmacéutica
  • Sometida a radiación gamma para zonas asépticas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Se suministra con certificación completa de irradiación y trazabilidad de lotes
Tipo de adhesivo Acrílico
Recubrimiento Polymer
Color Blanco
Acabado Gloss
Formato Rollo
Material Polietileno
Tipo de producto Cinta para salas limpias
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Sellado aséptico, de materiales peligrosos y de seguridad, placa Rodac
Incluye Perforaciones a intervalos de 7,6 cm para permitir al usuario unir y rasgar a longitudes óptimas para asegurar el guante
Cantidad 12/Cs.
Tamaño (imperial) 16 x 10 x 8 in.
Tamaño (métrico) 40.6 x 25.4 x 20.3 cm
Intervalo de temperatura (imperial) De 60° a 80 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensions (LxW) 16,5 m x 76,2 mm
Longitud (imperial) 18 yd
Longitud (métrico) 16,5 m
Anchura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 76,2 mm
Anchura de cinta (métrico) 7,6 cm