Description
La cinta de vinilo para salas limpias irradiada Fisherbrand forma un fuerte enlace con plásticos, polímeros y acero inoxidable sin dejar residuos adhesivos cuando se retira. Procesada en un entorno limpio, esta cinta está diseñada para uso industrial ligero, construcción limpia y áreas de procesamiento estériles.
- Cinta de vinilo irradiada conformable con adhesivo de caucho
- Forma un fuerte enlace con plásticos, polímeros y acero inoxidable
- No deja residuos de adhesivo cuando se retira
- Ideal para la preparación de medios, la preparación de lotes y la codificación por colores
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de procesamiento, NIKA - FDA, CID, cumple con las especificaciones federales PPP-T-66E y CID A-A 1689A |
| Descripción | Cinta de vinilo blanca de 12,7 mm (0,5 pulg.) para salas limpias |
| Tipo de adhesivo | Caucho |
| Recubrimiento | Vinilo |
| Color | Blanco |
| Acabado | Blanco mate |
| Formato | Rollo |
| Material | Vinilo |
| Tipo de producto | Cinta de vinilo para salas limpias |
| Show More |