Descripción
La cinta de vinilo para salas limpias irradiada Fisherbrand forma un fuerte enlace con plásticos, polímeros y acero inoxidable sin dejar residuos adhesivos cuando se retira. Procesada en un entorno limpio, esta cinta está diseñada para uso industrial ligero, construcción limpia y áreas de procesamiento estériles.
- Cinta de vinilo irradiada conformable con adhesivo de caucho
- Forma un fuerte enlace con plásticos, polímeros y acero inoxidable
- No deja residuos de adhesivo cuando se retira
- Perfecta para la preparación de medios, la creación de lotes, la codificación por colores y el envasado en áreas asépticas
- Excelente para áreas de construcción limpias
- Se puede escribir en ella con rotuladores para salas limpias
- Diseñada para su uso en aplicaciones críticas y asépticas en salas limpias
- Sala limpia procesada y enrollada en un núcleo de plástico de 76,2 mm (3 pulg.)
- Se suministra con certificación completa de irradiación y trazabilidad de lotes
- En bolsa doble individual
- Disponible en diversos anchos
- Longitud del rollo: 33 m
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de procesamiento, NIKA - FDA, CID, cumple con las especificaciones federales PPP-T-66E y CID A-A 1689A |
| Tipo de adhesivo | Caucho |
| Recubrimiento | Vinilo |
| Color | Transparente |
| Acabado | Semi-gloss |
| Formato | Rollo |
| Material | Vinilo |
| Tipo de producto | Cleanroom Tape |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |