Learn More
Fisherbrand™ Irradiated Cleanroom Vinyl Tape
Código de producto. 16235162 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Dimensions (LxW):
33 m x 12,7 mm
33 m x 12,8 mm
33 m x 19,05 mm
33 m x 25,4 mm
33 m x 50,8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 16
paquete de 24
paquete de 36
Código de producto. Color Dimensions (LxW) unitSize
16235162 Blanco 33 m x 12,7 mm paquete de 24
16275162 Blanco 33 m x 12,8 mm paquete de 24
16255162 Blanco 33 m x 25,4 mm paquete de 36
16295162 Blanco 33 m x 19,05 mm paquete de 16
16225162 Transparente 33 m x 12,7 mm paquete de 24
16285162 Transparente 33 m x 19,05 mm paquete de 16
16245162 Transparente 33 m x 25,4 mm paquete de 36
16265162 Transparente 33 m x 50,8 mm paquete de 24
8 options
Código de producto. 16235162
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cinta de vinilo irradiada para salas limpias con bajo recuento de partículas y carga biológica ideal para la preparación de medios, el procesamiento por lotes, la codificación por colores, el embalaje y otras aplicaciones en el laboratorio, el procesamiento estéril y las áreas de construcción limpias. Procesada para sala limpia y enrollada en un núcleo de plástico.
La cinta de vinilo para salas limpias irradiada Fisherbrand forma un fuerte enlace con plásticos, polímeros y acero inoxidable sin dejar residuos adhesivos cuando se retira. Procesada en un entorno limpio, esta cinta está diseñada para uso industrial ligero, construcción limpia y áreas de procesamiento estériles.
  • Cinta de vinilo irradiada conformable con adhesivo de caucho
  • Forma un fuerte enlace con plásticos, polímeros y acero inoxidable
  • No deja residuos de adhesivo cuando se retira
  • Perfecta para la preparación de medios, la creación de lotes, la codificación por colores y el envasado en áreas asépticas
  • Excelente para áreas de construcción limpias
  • Se puede escribir en ella con rotuladores para salas limpias
  • Diseñada para su uso en aplicaciones críticas y asépticas en salas limpias
  • Sala limpia procesada y enrollada en un núcleo de plástico de 76,2 mm (3 pulg.)
  • Se suministra con certificación completa de irradiación y trazabilidad de lotes
  • En bolsa doble individual
  • Disponible en diversos anchos
  • Longitud del rollo: 33 m
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de procesamiento, NIKA - FDA, CID, cumple con las especificaciones federales PPP-T-66E y CID A-A 1689A
Tipo de adhesivo Caucho
Recubrimiento Vinilo
Color Blanco
Acabado Blanco mate
Formato Rollo
Material Vinilo
Tipo de producto Cleanroom Tape
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Sellado de placas, marcado y codificación de colores en entornos asépticos
Incluye 3 in. Plastic Core
Cantidad 24/Cs.
Tamaño (imperial) 8 x 8 x 8 in.
Tamaño (métrico) 20.32 x 20.32 x 20.32 cm
Intervalo de temperatura (imperial) De 60° a 80 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensions (LxW) 33 m x 12,7 mm
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12,70 mm