Learn More
Fisherbrand™ Irradiated Cleanroom Vinyl Tape
Código de producto. 16225162 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Dimensions (LxW):
33 m x 12,7 mm
33 m x 12,8 mm
33 m x 19,05 mm
33 m x 25,4 mm
33 m x 50,8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 16
paquete de 24
paquete de 36
Código de producto. Color Dimensions (LxW) unitSize
16225162 Transparente 33 m x 12,7 mm paquete de 24
16275162 Blanco 33 m x 12,8 mm paquete de 24
16235162 Blanco 33 m x 12,7 mm paquete de 24
16255162 Blanco 33 m x 25,4 mm paquete de 36
16295162 Blanco 33 m x 19,05 mm paquete de 16
16285162 Transparente 33 m x 19,05 mm paquete de 16
16245162 Transparente 33 m x 25,4 mm paquete de 36
16265162 Transparente 33 m x 50,8 mm paquete de 24
8 options
Código de producto. 16225162
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cinta de vinilo irradiada para salas limpias con bajo recuento de partículas y carga biológica ideal para la preparación de medios, el procesamiento por lotes, la codificación por colores, el embalaje y otras aplicaciones en el laboratorio, el procesamiento estéril y las áreas de construcción limpias. Procesada para sala limpia y enrollada en un núcleo de plástico.
La cinta de vinilo para salas limpias irradiada Fisherbrand forma un fuerte enlace con plásticos, polímeros y acero inoxidable sin dejar residuos adhesivos cuando se retira. Procesada en un entorno limpio, esta cinta está diseñada para uso industrial ligero, construcción limpia y áreas de procesamiento estériles.
  • Cinta de vinilo irradiada conformable con adhesivo de caucho
  • Forma un fuerte enlace con plásticos, polímeros y acero inoxidable
  • No deja residuos de adhesivo cuando se retira
  • Perfecta para la preparación de medios, la creación de lotes, la codificación por colores y el envasado en áreas asépticas
  • Excelente para áreas de construcción limpias
  • Se puede escribir en ella con rotuladores para salas limpias
  • Diseñada para su uso en aplicaciones críticas y asépticas en salas limpias
  • Sala limpia procesada y enrollada en un núcleo de plástico de 76,2 mm (3 pulg.)
  • Se suministra con certificación completa de irradiación y trazabilidad de lotes
  • En bolsa doble individual
  • Disponible en diversos anchos
  • Longitud del rollo: 33 m
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de procesamiento, NIKA - FDA, CID, cumple con las especificaciones federales PPP-T-66E y CID A-A 1689A
Tipo de adhesivo Caucho
Recubrimiento Vinilo
Color Transparente
Acabado Semi-gloss
Formato Rollo
Material Vinilo
Tipo de producto Cleanroom Tape
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Sellado de placas, marcado y codificación de colores en entornos asépticos
Incluye 3 in. Plastic Core
Cantidad 24/Cs.
Tamaño (imperial) 8 x 8 x 8 in.
Tamaño (métrico) 20.32 x 20.32 x 20.32 cm
Intervalo de temperatura (imperial) De 60° a 80 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensions (LxW) 33 m x 12,7 mm
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12,70 mm