Descripción
Tinta con bajo contenido de sodio
Los bolígrafos de punta esférica irradiados Micranova de sala limpia, con tinta baja en sodio y cuerpo con bajo nivel de partículas, están diseñados para la documentación y el etiquetado en salas limpias y entornos asépticos. Los bolígrafos irradiados con rayos gamma son adecuados para la ISO aséptica 5 y otras zonas de producción limpias.
- Bolígrafos para salas limpias con tinta indeleble y baja en sodio
- Diseñados para documentación y etiquetado en salas limpias
- Cuerpo de polipropileno blanco de alta densidad
- Resiste limpieza hasta IPA, lejía y fenol
- Disponibles en modelo con tapa o retráctil
- Tinta negra, azul o roja
- Disponible con radiación gamma para entornos asépticos
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Con renglones | No |
| Color | Azul |
| Color de la cubierta | White |
| Material de recubrimiento | HDPE |
| Descripción | Con tapón |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 5.75 x 0.375 x 0.375 in.(14.6 x 0.953 x 0.953 cm) |
| Longitud (imperial) | 5,75 in |
| Longitud (métrico) | 14.6 cm |
| Anchura (imperial) | 0.375 in. |
| Mostrar más |