Learn More
Micronova™ Bolígrafos irradiados para salas limpias
Código de producto. 13147726 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Rojo
Estilo de punta:
Punta de punto de 0,7 mm
Retráctil, punta puntiaguda de 0,7 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 12
Código de producto. Color Estilo de punta unitSize
13147726 Azul Retráctil, punta puntiaguda de 0,7 mm paquete de 12
11966875 Azul Punta de punto de 0,7 mm 100 PCS
11956875 Negro Punta de punto de 0,7 mm 100 PCS
13107726 Rojo Punta de punto de 0,7 mm paquete de 100
4 options
Código de producto. 13147726
Marca: Micronova™ PEN16IRD
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos bolígrafos de punta esférica de tinta indeleble y bajo contenido de sodio cuentan con un cuerpo de polipropileno exclusivo que limita la generación de partículas y resiste limpieza con IPA, lejía y fenol. Disponible en versiones irradiadas, con tapa o de clic, y con tinta negra, azul o roja.
Tinta con bajo contenido de sodio
Los bolígrafos de punta esférica irradiados Micranova de sala limpia, con tinta baja en sodio y cuerpo con bajo nivel de partículas, están diseñados para la documentación y el etiquetado en salas limpias y entornos asépticos. Los bolígrafos irradiados con rayos gamma son adecuados para la ISO aséptica 5 y otras zonas de producción limpias.
  • Bolígrafos para salas limpias con tinta indeleble y baja en sodio
  • Diseñados para documentación y etiquetado en salas limpias
  • Cuerpo de polipropileno blanco de alta densidad
  • Resiste limpieza hasta IPA, lejía y fenol
  • Disponibles en modelo con tapa o retráctil
  • Tinta negra, azul o roja
  • Disponible con radiación gamma para entornos asépticos
Especificaciones
Material HDPE
Color Azul
Material de recubrimiento HDPE
Descripción Retractable
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5.75 x 0.375 x 0.375 in.(14.6 x 0.953 x 0.953 cm)
Longitud (imperial) 5,75 in
Anchura (imperial) 0.375 in.
Anchura (métrico) 0.953 cm
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation and Certificate of Conformance
Desechables Reusable
Para utilizar con (aplicación) Documentación y etiquetado para salas limpias y entornos asépticos
Envase Individually double bagged
Tipo de producto Cleanroom Pen
Esterilidad Estéril
Estilo de punta Retráctil, punta puntiaguda de 0,7 mm
Peso (imperial) 2 lb.
Peso (métrico) 0.907 kg