Learn More
Bochem™ Cepillos de alambre de hierro
Código de producto. 10586371
Click to view available options
Longitud (métrico):
270 mm
340 mm
380 mm
420 mm
470 mm
Longitud del cepillo (métrico):
100 mm
120 mm
130 mm
140 mm
170 mm
Para utilizar con (aplicación):
Matraces
Tubo de ensayo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10586371
Marca: Bochem™ 12342
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con cerdas naturales. Los cepillos de alambre de hierro Bochem™ se utilizan para tubos de ensayo y matraces.
  • Alambre de hierro, cincado
  • Cerdas naturales
  • Para tubos de ensayo y matraces
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo para matraces
Para utilizar con (aplicación) Matraces
Longitud (métrico) 470 mm
Longitud del cepillo (métrico) 170 mm
Cantidad 1 unidad