Learn More
WTW™ Kits de pruebas de hierro
Click to view available options
temp:
De 0,005 a 5 mg/L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para aguas residuales, agua potable, productos alimenticios |
| Para utilizar con (equipo) | Para fotómetros PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex, Photoflex |
| Incluye | Certificados |
| Nº de pruebas | 180 |
| temp | De 0,005 a 5 mg/L |
| Suficiente para | 180 pruebas |
| Método de prueba | Photométrique |
| Tipo | Kit de pruebas de celdas de zinc (Zn) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- test hierro método
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H301 + H311 + H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: ammonium thioglycolate, thioglycolic acid