Learn More
Hierro, técnico, clasificación, fino (metal), Fisher Chemical
Código de producto. 10564634 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
3 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
3 Kg
10564634 250 g 250 GR
10090180 1 kg 1 KG
10192140 3 kg 3 Kg
3 options
Código de producto. 10564634
Marca: Fisher Chemical I/0850/50
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7439-89-6
Fórmula molecular Fe
Peso molecular (g/mol) 55.85
Número MDL MFCD00010999
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nombre IUPAC hierro
SMILES [Fe]
Especificaciones
Color Gris
Punto de fusión 1535°C
Punto de ebullición 3000°C
Cantidad 250 g
Envase Jarra de plástico para polvo
Tamaño de partículas 0.3 to 0.72mm
Presión de vapor 1mmHg 1787
Formulario Sólido
Formula Weight (peso de la fórmula) 55.84g/mol