Learn More
Bolo de hierro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304518
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11304518 10 g 10 g
11394508 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11304518
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042385.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-89-6
Fórmula molecular Fe
Peso molecular (g/mol) 55.85
Número MDL MFCD00010999
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nombre IUPAC hierro
SMILES [Fe]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (metals basis)
Formulario ∽0,2 g/bolo