Learn More
Varilla de hierro, 5 mm de diámetro, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388478
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
150 mm
50 mm
11388478 50 mm 50 mm
11398478 150 mm 150 mm
2 options
Código de producto. 11388478
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040500.DJ
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-89-6
Fórmula molecular Fe
Peso molecular (g/mol) 55.85
Número MDL MFCD00010999
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nombre IUPAC iron
SMILES [Fe]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron rod
Nombre de nota 5mm (0.2 in.) dia.
Cantidad 50 mm
Peso ≈0.155g/mm
Formulario Varilla, ≈ 0,155 g/mm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.99%