Learn More
Hierro, solución estándar de plasma, Fe 10.000μ g/ml, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427485
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
15427485 50 mL 50 ml
15437485 100 mL 100 ml
15447485 500 mL 500 ml
3 options
Código de producto. 15427485
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 047221.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00010999
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron, plasma standard solution
Nombre de nota Fe 10,000μg/mL
Olor Acidic
Forma física Líquido
Número UN UN3265
Cantidad 50 mL
Grado Specpure
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron, plasma standard solution, Specpure, Fe 10,000µg/ml
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Iron (III) nitrate nonahydrate, Nitric acid