Learn More
Ftalocianina de hierro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509605 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10341111 5 g Frasco de vidrio 5 g
10403741 25 g Frasco de vidrio 25 g
11985861 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10341111
Marca: Thermo Scientific Acros 412610050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 132-16-1 | C32H16FeN8 | 568.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132-16-1
Fórmula molecular C32H16FeN8
Peso molecular (g/mol) 568.38
Número MDL MFCD00015953
Clave InChI MIINHRNQLVVCEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iron phthalocyanine, iron ii phthalocyanine, ferrous phthalocyanine, phthalocyanine iron ii, fepc, 29h,31h-phthalocyaninato 2--n29,n30,n31,n32 iron, iron, 29h,31h-phthalocyaninato 2--n29,n39,n31,n32-, sp-4-1, iron, 29h,31h-phthalocyaninato 2--kappan29,kappan30,kappan31,kappan32-, sp-4-1
PubChem CID 2735065
Nombre IUPAC λ²-hierro (2+) 2,11,20,29,37,38,39,40-octaazanonacilo[28.6.1.1³,¹⁰.1¹²,¹⁹.1²¹,²⁸.0⁴,⁹.0¹³,¹⁸.0²²,²⁷.0³¹,³⁶]tetraconta-1(36),2,4,6,8,10(40),11,13,15,17,19,21(38),22,24,26,28,30,32,34-nonadecaeno-37,39-diida
SMILES [Fe++].[N-]1C2=NC3=NC(=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C4N=C(N=C1C1=CC=CC=C21)C1=CC=CC=C41)C1=CC=CC=C31
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron phthalocyanine
Color Negro o verde-morado
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in conc. sulfuric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 568.38
Porcentaje de pureza 70 to 90% (typically)