Learn More
Iron(Iii) Oxide, purified, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7071780 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
6 x 250 g
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
paquete de 6
15621130 250 g 250 g
15611130 1 kg 1 Kg
15641130 6 x 250 g paquete de 6
15631130 6 x 1 kg paquete de 6
4 options
Código de producto. 15621130
Marca: Honeywell-Fluka 12342250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Purificado, ≥95 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-37-1
Fórmula molecular Fe2O3
Peso molecular (g/mol) 159.69
Número MDL MFCD00011008
Clave InChI JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC trioxodihierro
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(Iii) Oxide
Cantidad 250 g
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.69g/mol
Porcentaje de pureza ≥95%
Grado Purificado