Learn More
Óxido de hierro(III), 99,999 %, (base de trazas metálicas), malla -100, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10072550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Code produit. Cantidad Envase unitSize
10072550 50 g Frasco de vidrio 50 g
10256250 10 g Frasco de vidrio 10 g
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10072550
Marque: Thermo Scientific Acros 193260500
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1309-37-1 | Fe2O3 | 159.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-37-1
Fórmula molecular Fe2O3
Peso molecular (g/mol) 159.69
Número MDL MFCD00011008
Clave InChI JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Ferric oxide
Nombre IUPAC trioxodihierro
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Spécification
Nombre del producto químico o material Iron(III) oxide
Punto de fusión 1538.0°C
Color Marrón a marrón-rojo u óxido
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Fórmula lineal Fe2O3
Fieser 17,158
Índice Merck 15,4055
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids, soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.69
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 5.24
Densidad 5.2400g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.