Learn More
Citrato de hierro(III) trihidrato, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10060170 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10060170 500 g Jarra para polvos de plástico 500 GR
1 options
Código de producto. 10060170
Marca: Fisher Chemical I/1060/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 17217-76-4
Color Marrón-Rojo
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C6H14FeO10
Número MDL 149617
Clave InChI HCQHEELQALBYIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O.O.O.[Fe]
Nombre IUPAC 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico;hierro;trihidrato
Peso molecular (g/mol) 302.013
PubChem CID 76420138
Envase Jarra para polvos de plástico