Especificaciones
| Punto de ebullición | 280°C to 285°C (1013 hPa) |
| Punto de fusión | 37°C |
| Cantidad | 1 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.0 to 102.0% |
| Número UN | 3260 |
| Nombre IUPAC | tricloruro de hexahidroxiirontris (ilio) |
| Envase | Frasco de plástico para sólidos |
| Densidad | 1.82 g/cm³ (20°C) |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.