Learn More
Hexahidrato de cloruro de hierro(III), ≥98 %, uso con reactivos, Honeywell™
Código de producto. p-7120494 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15657860 100 g Poly bottle 100 g
15677860 250 g Poly bottle 250 g
15687860 500 g Poly bottle 500 g
15667860 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15657860 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor F2877100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, anhidro, ≥98 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-77-1
Fórmula molecular Cl3FeH12O6
Peso molecular (g/mol) 270.29
Número MDL MFCD00149712
Clave InChI NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC iron(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Tekniske data
Punto de ebullición 280°C to 285°C
Nombre del producto químico o material Iron(III) chloride hexahydrate
Punto de fusión 37°C
Color Marrón
pH 1.8 (at 10.00g/L 25°C)
Forma física Solid
Cantidad 100 g
Fórmula lineal FeCl3 · 6H2O
Número UN UN3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.3g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Weak
Envase Poly bottle
Presión de vapor 1mmHg (194°C)
Densidad 2.8g/cu.cm at 20°C
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.