Learn More
Cloruro de hierro (III), anhidro, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10407260 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
3 kg
Tamaño de la unidad:
250 GR
3 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10407260 250 g 250 GR
10224390 500 g 500 GR
10050170 3 kg 3 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10407260 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor I/1035/50
Solicitar formato a granel o personalizado
250g, tarro para polvos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7705-08-0
Fórmula molecular Cl3Fe
Peso molecular (g/mol) 162.20
Número MDL MFCD00011005
Clave InChI RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC iron(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Especificaciones
Color Gris
pH 2
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.21g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 1 hPa at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron (III) chloride anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.