Descripción
250g, tarro para polvos de plástico
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| pH | 2 |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Cantidad | 3 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.21g/mol |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Presión de vapor | 1 hPa at 20°C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Iron (III) chloride anhydrous
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.