Learn More
Cloruro de hierro(III), 98 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
25 Kg
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10467010 5 g Frasco de vidrio 5 g
10781631 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10052160 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
11984181 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
13488408 25 kg Tambor de fibra 25 Kg
5 options
Código de producto. 10467010
Marca: Thermo Scientific Acros 169430050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7705-08-0 | Cl3Fe | 162.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7705-08-0
Fórmula molecular Cl3Fe
Peso molecular (g/mol) 162.20
Número MDL MFCD00011005
Clave InChI RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Ferric chloride
Nombre IUPAC iron(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) chloride
Color Gris a negro
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 102.5% (Iodometry)
Fórmula lineal FeCl3
Fieser 01,392; 02,199; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 10,185; 11,237; 12,1; 13,133; 14,164; 16,167; 17,138
Índice Merck 15,4046
Información de solubilidad Solubility in water: 480g/L (20°C). Other solubilities: readily soluble in alcohol, ether and acetone, slightly soluble in cs2, practically insoluble in ethyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.21
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH208-Contiene Nickel dichloride. Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.