missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Pentanodionato de hierro(III), Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7049026
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11387367 100 g 100 g
11397367 500 g 500 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11387367

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012534.22

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 14024-18-1 | C15H21FeO6 | 353.17 g/mol

Iron(III) 2,4-pentanedionate is used as a precatalyst and reagent in organic chemistry. It acts as a precursor for highly crystalline (Zn, Fe)Fe2O4 films and magnetic property measurements of these films. It catalyzes the dimerization of isoprene to a mixture of 1,5-dimethyl-1,5-cyclooctadiene and 2,5-dimethyl-1,5-cyclooctadiene, ring-opening polymerization of 1,3-benzoxazine and catalyze the reaction of N-sulfonyl oxaziridines with olefins to form 1,3-oxazolidine products.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 14024-18-1
Fórmula molecular C15H21FeO6
Peso molecular (g/mol) 353.17
Número MDL MFCD00000020
Clave InChI AQBLLJNPHDIAPN-LNTINUHCSA-K
Sinónimo Iron(III) acetylacetonate; Tris(acetylacetonato)iron(III)
Nombre IUPAC iron(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES [Fe+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Iron(III) 2,4-pentanedionate
Punto de fusión ∼183°C (decomposition)
Color Rojo
Cantidad 100 g
Beilstein 4157960
Información de solubilidad Soluble in toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.17
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) 2,4-pentanedionate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.