Learn More
1,3-Difenil-1,3-propanodionato de hierro (III), Thermo Scientific™
Código de producto. 15444987
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
15444987 5 g 5 g
15454987 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 15444987
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32278.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14405-49-3
Fórmula molecular C45H33FeO6
Peso molecular (g/mol) 725.60
Número MDL MFCD00192557,MFCD14636458
Clave InChI JWPHPBLJVLHKOZ-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo tris dibenzoylmethanato iron, iron iii diphenylpropanedionate
PubChem CID 57369570
Nombre IUPAC hierro(3+); 3-oxo-1,3-difenilprop-1-en-1-olato
SMILES [Fe+3].[O-]C(=CC(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.[O-]C(=CC(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.[O-]C(=CC(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) 1,3-diphenyl-1,3-propanedionate
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 725.61