Learn More
Iron(II) sulfate heptahydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0-103.4% (manganometric), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15643310 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15643310 100 g 100 g
15673310 500 g 500 g
15653310 1 kg 1 Kg
15663310 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15643310 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 31236100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0-103.4% (manganometric)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-63-0
Fórmula molecular FeH14O11S
Peso molecular (g/mol) 278.01
Número MDL MFCD00149719
Clave InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
Nombre IUPAC hierro(2+);sulfato;heptahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(Ii) Sulfate Heptahydrate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Cantidad 100 g
Fórmula lineal FeSO4 · 7H2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.01g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 103.4% (manganometric)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Presión de vapor 14.6mmHg (25°C)
Densidad 1.898g/mL at 25°C
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(II) sulfate heptahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: iron(II)sulphate-7-hydrate