Learn More
Sulfato de hierro(II) heptahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022412
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
11472178 500 g 500 g
11482178 2500 g 2500 g
11492178 10,000 g 10000 g
3 options
Código de producto. 11472178
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15178.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 7782-63-0 | FeH14O11S | 278.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de hierro(II) heptahidrato se utiliza como precursor para preparar otros compuestos de hierro como acondicionador de césped y como mordiente para teñir lana. Se utiliza activamente en la fabricación de tinta, incluida la tinta de galga de hierro. Como agente reductor, participa en la reducción de cromato en el cemento. También se utiliza en plantas industriales de tratamiento de agua para eliminar el fosfato. También se utiliza en el proceso de refinación de oro para precipitar el oro metálico. Los trabajadores de la madera utilizan soluciones acuosas de sulfato ferroso para colorear la madera de arce en un tono plateado. Se aplica en el tratamiento de la clorosis férrica, que surge debido a la deficiencia de hierro en la horticultura.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en alcohol.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-63-0
Fórmula molecular FeH14O11S
Peso molecular (g/mol) 278.01
Número MDL MFCD00149719
Clave InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) sulfate heptahydrate
Punto de fusión 64°C (in -6H2O)
Cantidad 500 g
Fórmula lineal FeSO4·7H2O
Índice Merck 14,4057
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Nombre IUPAC hierro(2+);sulfato;heptahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.02 (151.91 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Air Sensitive
Densidad 1.897
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • sulfato de hierro (II), heptahidrato
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..