Learn More
Oxalato de hierro(II) dihidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021227
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
11405563 250 g 250 g
11495553 1000 g 1000 g
2 options
Código de producto. 11405563
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13479.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 6047-25-2 | C2H4FeO6 | 179.89 g/mol
It is used as photographic developer for silver bromide-gelatin plates. It imparts greenish-brown tint to optical glass (sunglasses, windshields, railroad car windows), for decorative glassware, pigment for plastics, paints and lacquers. It acts as reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como revelador fotográfico para placas de gelatina de bromuro de plata. Aplica un tinte marrón verdoso al vidrio óptico (gafas de sol, parabrisas, ventanas de vagones de ferrocarril), para vidrio decorativo, pigmento para plásticos, pinturas y lacas. Actúa como reactivo.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en ácido acético.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. No está destinado a fines diagnósticos y terapéuticos. Evite la contaminación con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6047-25-2
Fórmula molecular C2H4FeO6
Peso molecular (g/mol) 179.89
Número MDL MFCD00150040 MFCD00012475
Clave InChI NPLZZSLZTJVZSX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo ferrous oxalate dihydrate, unii-z6x3ybu50d, z6x3ybu50d, iron ii oxalate hydrate, iron ii oxalate dihydrate, iron oxalate dihydrate, iron 2+ ; oxalate; dihydrate, iron, diaqua ethanedioato 2--kappao1,kappao2-, t-4, iron ii oxalate dihydrate 250g, iron ii oxalate dihydrate, puratronic™
PubChem CID 516788
Nombre IUPAC hierro(2+);oxalato;dihidrato
SMILES O.O.[Fe++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron (II) Oxalate Dihydrate
Punto de fusión 190°C (decomposition)
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.90 (143.87 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.28
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(II) oxalate dihydrate, Puratronic
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Iron(II) oxalate dihydrate