Learn More
Lovibond™ Comprimidos de hierro (II) LR
Código de producto. 15311845
Click to view available options
Cantidad:
100 comprimidos
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 15311845
Marca: Lovibond™ 515420BT
El comprimido adecuado para obtener un resultado rápido
El análisis de agua no puede ser más sencillo. La dosificación precisa, la larga vida útil y la fácil manipulación convierten al reactivo en comprimidos en el sistema indicador más popular y la forma más barata de analizar un parámetro.
El reactivo en comprimidos envasados en blíster de aluminio resiste casi todas las condiciones climáticas e influencias externas. Además, no existe ningún riesgo de seguridad para el usuario.
Especificaciones
Cantidad 100 comprimidos
temp Hierro (II) de 0,02 a 1,0 mg/l
Tipo Reactivo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron II LR
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.