Learn More
Yoduro de hierro(II), anhidro, 97 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367147
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
11367147 10 g 10 g
11357147 2 g 2 g
2 options
Código de producto. 11367147
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011485.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-86-0
Iron(II) iodide is used as a catalyst in organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-86-0
Número MDL MFCD00016094
Sinónimo iron iodide, iron ii iodide, acmc-1bdqb, iron ii iodide, anhydrous, iron ii iodide, ultra dry, iron ii iodide, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) iodide
Nombre de nota Anhydrous
Color Marrón
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Información de solubilidad Soluble in water,diethyl ether and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.66
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
Sensibilidad Air and light sensitive; Hygroscopic
Densidad 5.32 g/mL