Learn More
Iron(II) chloride tetrahydrate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15615560 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15615560 1 kg 1 Kg
15635560 50 g 50 g
15625560 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15615560 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 449391KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a.,≥99.0% (RT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13478-10-9
Fórmula molecular Cl2FeH8O4
Peso molecular (g/mol) 198.805
Número MDL MFCD00149709
Clave InChI WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
PubChem CID 16211588
ChEBI CHEBI:86249
Nombre IUPAC diclorohierro; tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) chloride tetrahydrate
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal FeCl2 · 4H2O
Número UN UN3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.81g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (RT)
Presión de vapor 10 mmHg (693°C)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(II) chloride tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.