Learn More
Cloruro de hierro(II) tetrahidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11994181 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
10348150 5 g Frasco de vidrio 5 g
10401251 250 g Frasco de vidrio 250 g
10338150 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
4 options
Código de producto. 11994181
Marca: Thermo Scientific Acros 205080051
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13478-10-9 | Cl2Fe·4H2O | 198.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13478-10-9
Fórmula molecular Cl2Fe·4H2O
Peso molecular (g/mol) 198.81
Clave InChI WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
PubChem CID 16211588
ChEBI CHEBI:86249
Nombre IUPAC diclorohierro; tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) chloride tetrahydrate
Punto de fusión 105.0°C to 110.0°C
Color Amarillo a verde
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal FeCl2·4H2O
Índice Merck 14,4043
Información de solubilidad Solubility in water: 1600g/L (10°C) 4100g/L (100°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.81
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(II) chloride tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.