Learn More
Acetato de hierro(II), anhidro, polvo/masa marrón claro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824761
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
11317418 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11317418
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 031140.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 3094-87-9 | C4H6FeO4 | 173.93 g/mol
Iron(II) acetate is used as a mordant by the dye industry, as a catalyst in organic oxidation reactions and in carbon nanotube synthesis. It is used as a precursor in the production of other iron compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3094-87-9
Fórmula molecular C4H6FeO4
Peso molecular (g/mol) 173.93
Número MDL MFCD00058909
Clave InChI LNOZJRCUHSPCDZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo iron ii acetate, ferrous acetate, iron diacetate, iron di acetate, iron 2+ acetate, acetic acid, iron 2+ salt, acetic acid, iron 2+ salt 2:1, unii-l80i7m6d3q, ferrousacetate
PubChem CID 18344
SMILES [Fe++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) acetate, anhydrous
Punto de fusión 190°C to 200°C (decomposition)
Color Marrón
Forma física Polvo/masa
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC λ²-iron(2+) diacetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.94
Olor Characteristic
Sensibilidad Air and moisture sensitive
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(II) acetate, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .