Learn More
Lámina de hierro, 0,5 mm de grosor, Puratronic™, 99,994 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11361169
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Unit Size:
25 mm
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11361169 25 x 25 mm 25 mm
11395839 50 x 50 mm cada uno
11351169 100 x 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11361169 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011379.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-89-6
Fórmula molecular Fe
Peso molecular (g/mol) 55.85
Número MDL MFCD00010999
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nombre IUPAC iron
SMILES [Fe]
Specifications
Nombre del producto químico o material Iron foil
Nombre de nota 0.5mm (0.02 in.) thick
Cantidad 25 x 25 mm
Peso ≈2.5g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.994%
Grado Puratronic