Learn More
Hierro para AAS en matriz de HCI a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12923155 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ml
500 ml
12923155 100 mL 100 ml
12943155 500 mL 500 ml
12933155 1000 mL 1000 ml
3 options
Código de producto. 12923155
Marca: Fisher Chemical B 019 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L ±0.002 g/L
Tipo Solución estándar de un solo elemento de llama para espectroscopía de absorción atómica
Solvent or Matrix 2% HCl
Cantidad 100 mL