Learn More
Hierro, 99 %, polvo, malla - 70 (< 212 micrómetros), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10454025 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
100 GR
2 Kg
500 g
Código de producto. 10454025
Marca: Thermo Scientific Acros 197810100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-89-6
Fórmula molecular Fe
Peso molecular (g/mol) 55.85
Número MDL MFCD00010999
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nombre IUPAC hierro
SMILES [Fe]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron
Color Gris
Punto de fusión 1535.0°C
Punto de ebullición 3000.0°C
Densidad 7.8600g/mL
Cantidad 10 kg
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Formulario Polvo fino
Fieser 01,519; 02,229; 03,167; 05,357; 09,257; 14,184; 16,189; 17,157
Índice Merck 15, 5137
Formula Weight (peso de la fórmula) 55.84
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron, powder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.