Learn More
Bolle Protection™ Gafas de seguridad de policarbonato IRIDPSI, área de lectura
Descripción
- Lente transparente.
- Área de lectura.
- Puente ajustable con memoria de forma B-Flex.
- Varillas giratorias/parte delantera inclinable.
- TIPGRIP antideslizante.
- Tecnología aprobada para desgaste continuo y certificada con calidad óptica perfecta.
- Revestimiento antiarañazos.
- Revestimiento antivaho.
- 99,9 % de protección contra rayos UVA/UVB.
- Protección de lente y montura contra impactos de baja energía, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 45 m/s.
- Protección de lente y montura contra partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.
- Resistencia mínima garantizada de las gafas de protección contra riesgos cotidianos, como dejar caer las gafas de protección al suelo, envejecimiento por exposición a la luz, exposición al calor o la corrosión, etc.
- Certificado de norma europea CE disponible.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado de norma europea CE disponible. |
| Tipo de lente | Área de lectura: +1,5 |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
| Tinción de lente | Transparente |
| Protección UV | Sí |