Learn More
Patrón de iridio para ICP, 1000 μg/ml en HCI al 10 %, grado de garantía, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10172772 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ML
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10172772 125 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 125 ML
10365982 500 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10172772 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor PLIR32Y
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalitoConcentración
Ir1000 μg/ml
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
CAS 7439-88-5 , 7647-01-0 , 7732-18-5
Fórmula molecular Ir
Peso molecular (g/mol) 192.22
Número MDL MFCD00011062
Clave InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
Nombre IUPAC iridio
SMILES [Ir]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
% mín. CAS 0.1, 10.0, 89.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.1, 10.0, 89.9
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix 10% HCl
Cantidad 125 mL
Grado Plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matriz Concentración Cat.cat.
10 % de HCl 1000 μg/ml PLIR3-2Y, -2X
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid, Iridium from Iridium(III) chloride hydrate
Product intended for laboratory use only