Learn More
Óxido de iridio(IV) dihidrato, Premion™, 99,99 % (base metálica), Ir 73 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iridium (IV) oxide dihydrate |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.23 (224.20 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 99.99% |
| Grado | Premion |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ir 73% min |